Learn More
2-Aminopiridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359679 25 g 25 g
11409523 250 g 250 g
11499513 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12374.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
A compound has been shown to reversibly block voltage-dependent potassium channels. Also a common impurity from the synthesis of compounds found in hair dye. Used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics. It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que un compuesto bloquea de forma reversible los canales de potasio dependientes de la tensión. También una impureza común de la síntesis de compuestos encontrados en el tinte del pelo. Se utiliza como disolvente miscible en agua y como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos como diuréticos. Se utiliza como herramienta de investigación, para caracterizar subtipos del canal de potasio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (8 g/100 ml a 19 °C)
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-29-0
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00006312
Clave InChI ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
Nombre IUPAC piridin-2amina
SMILES C1=CC=NC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 209°C to 211°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2671
Beilstein 105785
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,473
Información de solubilidad Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%