Learn More
2-Aminopiridina-6-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426297 1 g 1 g
15446297 250 mg 250 miligramos
15436297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33485.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 79651-64-2 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
4-Aminopyridine (4-AP), a well-known potassium channel blocker, has been shown to enhance conduction in injured and demyelinated axons. Aminopyridine has a narrow therapeutic range in clinical application. In the current study, we investigated whether AP-MeOH can enhance impulse conduction in an animal model of MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79651-64-2
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD09863097
Clave InChI YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminopyridin-2-yl methanol, 6-amino-2-pyridinemethanol, 2-aminopyridine-6-methanol, 6-amino-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 6-amino, 2-amino-6-hydroxymethylpyridine, 6-aminopyridine-2-methanol, 6-amino-2-pyridinyl methanol, 2-amino-6-hydroxymethyl pyridine, 2-hydroxymethyl-6-aminopyridine
PubChem CID 11182606
Nombre IUPAC (6-aminopiridin-2-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-6-methanol
Punto de fusión 87°C to 92°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%