Learn More
Ácido 2-aminopiridina-5-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminopyridine-5-sulfonic Acid |
| CAS | 16250-08-1 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O3S/c6-5-2-1-4(3-7-5)11(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ccc(cn1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-aminopiridina-3-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0099 |