Learn More
2-Aminopiridina-5-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496227 5 g 5 g
15406237 250 mg 250 miligramos
15486227 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33416.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 113293-71-3 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113293-71-3
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD06659089
Clave InChI TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
Nombre IUPAC (6-aminopiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-5-methanol
Punto de fusión 113°C to 118°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%