Learn More
2-Aminopiridina-4-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11389835 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11389835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19846.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminopiridina-4-metanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-4-methanol
CAS 105250-17-7
Punto de fusión 81°C to 85°C
Fórmula molecular C6H9N2O
Número MDL MFCD03791261
Cantidad 1 g
Beilstein 8760550
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
SMILES NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
Nombre IUPAC (2-aminopiridin-4-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 125.15
PubChem CID 1515296
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%