Learn More
2-Aminopiridina-4-carboxamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459109 1 g 1 g
15469109 5 g 5 g
15479109 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19843.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13538-42-6 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
2-Aminopyridine-4-carboxamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-aminopiridina-4-carboxamida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13538-42-6
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD03791262
Clave InChI AGSDASDGMNDAIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351653
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-4-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CC=NC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-4-carboxamide
Punto de fusión 252°C to 258°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 115924
Sinónimo 2-aminoisonicotinamide, 2-amino-isonicotinamide, 2-amino-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-amino, 4-pyridinecarboxamide,2-amino, 2-amino isonicotinamide, pubchem16603, acmc-1bppf, 2-amino-4-pyridinecarbamide, 2-azanylpyridine-4-carboxamide
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 95%