Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-aminopiridina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11956461 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11956461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444580010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1195995-72-2
Punto de fusión 161°C to 162°C
Color De incoloro a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H17BN2O2
Número MDL MFCD09607735
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 2-amino-4-pyridineboronic acid, pinacol ester, 2-pyridinamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine
Clave InChI DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=NC=C1
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 220.08
PubChem CID 45785707
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física El líquido puede contener pocas especificaciones sólidas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.