Learn More
2-Aminopiridina-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365395 5 g 5 g
11355395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19620.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7521-41-7 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7521-41-7
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.127
Número MDL MFCD01830382
Clave InChI NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 99°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 109598
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminonicotinaldehyde