Learn More
2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11906401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
11906401 5g
1 options
Código de producto. 11906401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441430050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine-3-carbonitrile
CAS 24517-64-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6N3
Número MDL MFCD00128867
Cantidad 5g
Sinónimo 2-amino-3-cyanopyridine, 2-aminonicotinonitrile, 2-amino-3-pyridinecarbonitrile, 2-amino-pyridine-3-carbonitrile, 2-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-amino, 3-cyanopyridin-2-amine, 3-cyanopyridine-2-amine, aminonicotinonitrile, zlchem 506
Clave InChI YYXDQRRDNPRJFL-UHFFFAOYSA-O
SMILES NC1=[NH+]C=CC=C1C#N
Nombre IUPAC 2-amino-3-cyanopyridin-1-ium
Peso molecular (g/mol) 120.13
PubChem CID 818259
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminopyridine-3-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.