Learn More
2-aminopiridina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-pyridine-15N |
| CAS | 54267-60-6 |
| Fórmula molecular | C5H6N15N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinamine-1-15N (9CI, ACI), Pyridine-15N, 2-amino-, 2-Aminopyridine-15N, 2-Aminopyridine-1-15N, 2-Pyridyl-15N-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i7+1 |
| SMILES | Nc1cccc[15n]1 |
| Nombre IUPAC | (115N)piridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 95.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0501 |