Learn More
(2-Aminopirid-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11976371 5 g Frasco de vidrio 5 g
11966371 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437370050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105250-17-7 | C6H9N2O | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105250-17-7
Fórmula molecular C6H9N2O
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD03791261
Clave InChI ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 1515296
Nombre IUPAC (2-aminopiridin-4-il)metanol
SMILES NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75.5°C to 84.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.