Learn More
Éster metílico del ácido 2-aminopirazina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminopyrazine-5-carboxylic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 13924-94-2 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-9-5(7)3-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| SMILES | COC(=O)c1cnc(N)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-aminopirazina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0538 |