Learn More
2-aminopurina, Mikromol™
Descripción
2-aminopurina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminopurine |
| CAS | 452-06-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Aminopurine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9H-Purin-2-amine, 1H-Purin-2-amine (9CI), Purine, 2-amino- (6CI,8CI), (9H-Purin-2-yl)amine, Isoadenine, NSC 24129, SQ 22451, 2-Amino-9H-purine, Famciclovir Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ncc2nc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 9H-purin-2-amina |
| Mostrar más |