Learn More
2-Aminopurine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10414765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio; 50 mg
Código de producto.
10414765 Frasco de vidrio; 50 mg
1 options
Código de producto. 10414765 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276560500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopurine
CAS 452-06-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280.0°C to 284.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H5N5
Número MDL MFCD00005566
Cantidad 50 mg
Beilstein 26, 414
Sinónimo 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
Clave InChI MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C2NC=NC2=N1
Nombre IUPAC 7H-purina-2-amina
Peso molecular (g/mol) 135.13
PubChem CID 9955
ChEBI CHEBI:479072
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Amorphous Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminopurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.