Learn More
2-aminopropano-1,3-diol, TRC
Código de producto. 30315990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315990 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30315990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6281151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Aminopropane-1,3-diol
CAS 534-03-2
Fórmula molecular C3H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Dihydroxy-2-propylamine, 1,3-Dihydroxyisopropylamine, 2-Amino-1,3-dihydroxypropane, 2-Amino-1,3-propanediol, 2-Aminoglycerol, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamine, NSC 93746, Serinol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2
SMILES NC(CO)CO
Nombre IUPAC 2-aminopropano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 91.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0633