Learn More
2-Aminofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482709 5 g 5 g
15472709 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66243.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2973-50-4 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-50-4
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.166
Número MDL MFCD00091082
Clave InChI LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminophenyl acetonitrile, 2-aminophenylacetonitrile, 2-aminobenzyl cyanide, 2-aminophenyl acetonitrile, 2-aminobenzylcyanide, o-aminobenzyl cyanide, o-aminophenylacetonitrile, 2-aminobenzeneacetonitrile, 2-2-aminophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-amino
PubChem CID 76307
Nombre IUPAC 2-(2-aminofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenylacetonitrile
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2716483
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo