Learn More
2-aminofenil beta-d-glucuronuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminophenyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 15959-03-2 |
| Fórmula molecular | C12H15NO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | o-Aminophenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 2-Aminophenol Glucopyranuronoside, 2-Aminophenol Glucuronide, NSC 89270; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO7/c13-5-3-1-2-4-6(5)19-12-9(16)7(14)8(15)10(20-12)11(17)18/h1-4,7-10,12,14-16H,13H2,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ccccc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-aminofenoxi)-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 285.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.0849 |