Learn More
2-aminofenol, TRC
Código de producto. 30325037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325037 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30325037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61893010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Fórmula molecular C6 H7 N O
Cantidad 10 g
Sinónimo Phenol, o-amino- (8CI), 2-Aminophenol, (2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-2-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, BASF Ursol 3GA, Benzofur GG, C.I. 76520, C.I. Oxidation Base 17, Fouramine OP, NSC 1534, NSC 226261, Nako Yellow 3GA, Paradone Olive Green B, Pelagol 3GA, Pelagol Grey GG, Rodol 2G, Zoba 3GA, o-Aminohydroxybenzene, o-Aminophenol, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-aminofenol
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528