Learn More
2-(Aminooxi)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Aminooxy)ethanol |
| CAS | 3279-95-6 |
| Fórmula molecular | C2H7NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | O-(2-Hydroxyethyl)-Hydroxylamine, O-(2-Hydroxyethyl)hydroxylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO2/c3-5-2-1-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | C(CON)O |
| Nombre IUPAC | 2-(aminooxi)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 77.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.0477 |