Learn More
2-aminooxazol, TRC
Código de producto. 30315633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315633 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30315633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618745500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminooxazole
CAS 4570-45-0
Fórmula molecular C3H4N2O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,3-Oxazol-2-amine, 2-Aminooxazole
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1occn1
Nombre IUPAC 1,3-oxazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 84.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0324