Learn More
2-Aminooxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477297 5 g 5 g
15467297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34360.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4570-45-0 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4570-45-0
Fórmula molecular C3H4N2O
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD07364485
Clave InChI ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxazol-2-amine, 2-aminooxazole, oxazole-2-amine, 2-amino-oxazole, 2-oxazolamine, 2-amino-1,3-oxazole, oxazol-2-ylamine, 2-aminoxazole, 1,3-oxazol-2-ylamine, 1,3-oxazole-2-ylamine
PubChem CID 558521
Nombre IUPAC 1,3-oxazol-2-amina
SMILES NC1=NC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminooxazole
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.1
Porcentaje de pureza 97%