Learn More
Ácido 2-aminonicotínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493494 5 g 5 g
11403504 25 g 25 g
11413504 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11195.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5345-47-1 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5345-47-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00006318
Clave InChI KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
PubChem CID 72930
ChEBI CHEBI:68572
Nombre IUPAC ácido 2-aminopiridina-3-carboxílico
SMILES NC1=NC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminonicotinic acid
Punto de fusión ∼298°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 119031
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza ≥98%