Learn More
2-aminonaftaleno-d7, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthylamine-d7 |
| CAS | 93951-94-1 |
| Fórmula molecular | C10 2H7 H2 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine, 2-Aminonaphthalene D7, 2-Naphthylamine-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7 H,11H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(N)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1174 g/mol |
| Show More |