Learn More
Ácido 2-aminonaftaleno-1-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442938 2500 g 2500 g
11432938 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18644.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-16-3
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.246
Número MDL MFCD00003988
Clave InChI GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
PubChem CID 6670
Nombre IUPAC Ácido 2-aminonaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Cantidad 2500 g
Beilstein 613084
Índice Merck 14,6406
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 98%