Learn More
Ácido 2-aminometilfenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminomethylphenylacetic Acid |
| CAS | 40851-65-8 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | o-(Aminomethyl)phenylacetic Acid, (α-Amino-o-tolyl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NCC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-(aminometil)fenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.08 |