Learn More
2-(Aminometil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440807 5 g 5 g
11450807 25 g 25 g
11460807 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23208.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3731-51-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
2-(Amino methyl)pyridine is a synthesis reagent used in the synthesis of PPD analogues. It is also used in the preparation of 5-nitro-2-furancarboxylamides displaying potent tryoanocidal activity against trypanosomiasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(aminometil)piridina es un reactivo de síntesis utilizado en la síntesis de análogos de PPD. También se utiliza en la preparación de 5-nitro-2-furancarboxilamidas, en la que exhibe una potente actividad tripanocida contra la tripanosomiasis.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 mg/ml a 20 °C) y etanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3731-51-9
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006360
Clave InChI WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-picolylamine, 2-aminomethyl pyridine, 2-pyridinemethanamine, 2-aminomethylpyridine, 2-pyridinemethylamine, 2-pyridylmethylamine, 2-picolinamine, 2-pyridinemethaneamine, 2-pyridylmethyl amine, pyridine, 2-aminomethyl
PubChem CID 19509
ChEBI CHEBI:81387
SMILES NCC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Aminomethyl)pyridine
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.049
pH 11 to 12
Punto de ebullición 202°C to 204°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.545
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 108054
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (1000mg/ml at 20°C),and ethanol.
Nombre IUPAC piridin-2-ilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%