Learn More
2-(Aminometil)pirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Aminomethyl)pyrazine |
| CAS | 20010-99-5 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Aminomethyl)-pyrazine, Pyrazinemethanamine, NSC 105567, Pyrazin-2-ylmethanamine, [(Pyrazin-2-yl)methyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3,6H2 |
| SMILES | NCc1cnccn1 |
| Nombre IUPAC | pirazina-2-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |