Learn More
2-(Aminometil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354566 5 g 5 g
11364566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20122.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22990-77-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22990-77-8
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00129011
Clave InChI RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine
PubChem CID 90865
Nombre IUPAC piperidin-2-ilmetanamina
SMILES NCC1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Aminomethyl)piperidine
Densidad 0.942
Punto de ebullición 63°C to 66°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 102994
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%