Learn More
2-(Aminometil)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490598 250 mg 250 miligramos
15470598 1 g 1 g
15480598 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54281.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21109-25-1 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(aminometil)indol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21109-25-1
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.193
Número MDL MFCD03422512
Clave InChI RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
PubChem CID 582331
Nombre IUPAC 1H-indol-2-ilmetanamina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Aminomethyl)indole
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%