Learn More
2-(aminometil)ciclopentan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 874528-11-7 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(Aminomethyl)cyclopentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| SMILES | NCC1CCCC1O |
| Nombre IUPAC | 2-(aminometil)ciclopentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.1 |