Learn More
Hidrato de diclorhidrato de 2-(aminometil)benzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331917 25 g 25 g
11321917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07440.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5993-91-9 | C8H11Cl2N3 | 220.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5993-91-9
Fórmula molecular C8H11Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 220.10
Número MDL MFCD00012677
Clave InChI HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethyl benzimidazole dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylbenzimidazole dihydrochloride, c-1h-benzoimidazol-2-yl-methylamine dihydrochloride, benzimidazol-2-ylmethylamine, chloride, chloride, 1-1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine 2hcl
PubChem CID 2723957
Nombre IUPAC 1-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Punto de fusión ∽264°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3698942
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%