Learn More
2-aminometil-7-cloro-2,3-dihidro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 59467-64-0 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl F N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-1,4-Benzodiazepine-2-methanamine, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-, Midazolam Imp. E (EP), [(2RS)-7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClFN3/c17-10-5-6-15-13(7-10)16(20-9-11(8-19)21-15)12-3-1-2-4-14(12)18/h1-7,11,21H,8-9,19H2 |
| SMILES | NCC1CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3N1 |
| Nombre IUPAC | [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 303.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.0939 |