Learn More
2-aminometil-4-(4-fluorobencil)morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine |
| CAS | 112914-13-3 |
| Fórmula molecular | C12 H17 F N2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2-morpholinemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17FN2O/c13-11-3-1-10(2-4-11)8-15-5-6-16-12(7-14)9-15/h1-4,12H,5-9,14H2 |
| SMILES | NCC1CN(Cc2ccc(F)cc2)CCO1 |
| Nombre IUPAC | [4-[(4-fluorofenil)metil]morfolin-2-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 224.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1325 |