Learn More
Diclorhidrato 2-aminometil-1H-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284368 5 g 5 GR
15274368 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    238.65€ / 5 g
    Ahorro 26.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22600-77-7 | C4H9Cl2N3 | 170.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22600-77-7
Fórmula molecular C4H9Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 170.04
Número MDL MFCD06738779
Clave InChI KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
PubChem CID 12417863
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Punto de fusión 250.0°C to 251.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC dihidrógeno dicloruro de 1-(1H-imidazol-2-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.04
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.