Learn More
2-(Aminometil)-1-etilpirrolidina, TRC
Código de producto. 30137581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137581 10 g 10 g
30137287 50 g 50 g
30010540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61616510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26116-12-1
Fórmula molecular C7 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Sinónimo [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (1-etilpirrolidin-2-il)metanamina
SMILES CCN1CCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1313