Learn More
2-Aminometil-1-Boc-piperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420798 5 g 5 g
15430798 250 mg 250 miligramos
15410798 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54507.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 370069-31-1 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Reactant for synthesis of: TRPV1 antagonists, CHK1 inhibitors, p38a MAP kinase inhibitors, Carbamoylphosphonates, Macrolactams via carbonylation/intramolecular amidation, Intramolecular transamidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la síntesis de: Antagonistas de TRPV1, inhibidores de CHK1, inhibidores de p38a MAP quinasas, carbamoilfosfonatos, macrolactamos mediante carbonilación/amidación intramolecular y transamidación intramolecular.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Refrigerar de 2 a 8 °C. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 370069-31-1
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Número MDL MFCD01317791
Clave InChI PTVRCUVHYMGECC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminomethyl-1-boc-piperidine, tert-butyl 2-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl piperidine, 1-boc-2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-n-boc-2-aminomethyl piperidine
PubChem CID 2756482
Nombre IUPAC 2-(aminometil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Densidad 1.012
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 95%