Learn More
Clorhidrato de éster metílico de ácido 2-aminoisobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495970 1 g 1 g
11405980 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26550.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α-aminoisobutirato de metilo se utiliza como sustrato específico del sistema de transporte de aminoácidos y en estudios sobre los sistemas de transporte de aminoácidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15028-41-8
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.606
Número MDL MFCD00214247
Clave InChI NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
PubChem CID 13258034
Nombre IUPAC metil 2-amino-2-metilpropanoato; clorhidrato
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%