Learn More
Ácido 2-aminoisobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389679 25 g 25 g
11399679 100 g 100 g
11489933 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13021.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
2-Aminoisobutyric acid is a non- protein amino acid present in some antibiotics. It acts as a strong helix inducer in peptides. It is non-metabolisable used in bioassays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2El ácido aminoisobutírico es un aminoácido no proteico presente en algunos antibióticos. Actúa como un fuerte inductor de hélice en péptidos. Es un no-metabolizante utilizado en bioensayos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-57-7
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00008049
Clave InChI FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
Nombre IUPAC ácido 2-amino2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoisobutyric acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 506496
Índice Merck 14,445
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%