Learn More
Ácido 2-aminoisobutírico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10388740 25 g 25 g
10124900 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225760250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-57-7
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00008049
Clave InChI FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
Nombre IUPAC ácido 2-amino2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoisobutyric acid
Nombre de nota ≥98%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 335.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 414
Índice Merck 15, 442
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: difficultly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino