Learn More
Ácido 2-aminoisobutírico (2-metilalanina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoisobutyric Acid (2-Methylalanine) |
| CAS | 62-57-7 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylglycine, 2-Amino-2-methylpropanoic Acid, 2-Amino-2-methylpropionic Acid, 2-Methylalanine, 21: PN: WO2005055994 PAGE: 50 claimed sequence, AIB, Aminoisobutyric Acid, NSC 16590, alpha,alpha-Dimethylglycine, alpha-Aminoisobutanoic Acid, alpha-Aminoisobutyric Acid, alpha-Methylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |