Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido 2-aminoisobutanoico, TRC
Código de producto. 30312706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312706 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30312706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6122401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de éster metílico del ácido 2-aminoisobutanoico
Peso molecular (g/mol) 153.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.06