Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido 2-aminoisobutanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 15028-41-8 |
| Fórmula molecular | C5H12ClNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H |
| SMILES | CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de éster metílico del ácido 2-aminoisobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.06 |