Learn More
Clorhidrato de 2-aminoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoindole, Hydrochloride |
| CAS | 27878-37-1 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h1-5,10H,9H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0454 |