Learn More
2-Clorhidrato de aminoindano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466810 5 g 5 g
11456810 1 g 1 g
11476810 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14083.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2338-18-3
Fórmula molecular C9H11ClN
Peso molecular (g/mol) 168.64
Número MDL MFCD00012549
Clave InChI DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
PubChem CID 122764
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-2-amina; clorhidrato
SMILES [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoindane hydrochloride
Punto de fusión 243°C to 248°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3913700
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.66
Porcentaje de pureza 98%