Learn More
2-Aminoindan Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30135338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135338 10 mg 10 miligramos
30004543 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61182510MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2338-18-3
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 169.65
Sinónimo 2-Aminoindane Hydrochloride, 2-AI HCl
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-2-amina; clorhidrato
SMILES Cl.NC1Cc2ccccc2C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-AI (hydrochloride)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658