Learn More
Clorhidrato de 2-aminoindano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995231 1 g Frasco de vidrio 1 g
11905241 5 g Frasco de vidrio 5 g
11915241 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11995231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103860010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2338-18-3
Fórmula molecular C9H11ClN
Peso molecular (g/mol) 168.64
Número MDL MFCD00012549
Clave InChI DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
PubChem CID 122764
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-2-amina; clorhidrato
SMILES [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoindan hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246.0°C to 247.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 12,1196
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.65
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoindan hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.