Learn More
Sulfato de 2-aminoimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoimidazole Sulfate |
| CAS | 1450-93-7 |
| Fórmula molecular | 2 C3 H5 N3 . H2 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1H-imidazol-2-amina; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 264.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0641 |