Learn More
Sulfato de 2-aminoimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381899 10 g 10 g
11371899 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25999.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-93-7
Fórmula molecular C6H12N6O4S
Peso molecular (g/mol) 264.26
Número MDL MFCD00013162
Clave InChI KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
Nombre IUPAC 1H-imidazol-2-amina; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoimidazole sulfate
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 4726750
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13
Porcentaje de pureza 98%