Learn More
(±)-2-aminohexano-1,1,1,2,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hexanamine-1,1,1,2,3,3-D6 |
| CAS | 1219802-28-4 |
| Fórmula molecular | C6 D6 H9 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-(Methyl-d3)pentyl-1,2,2-d3-amine, 2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6, 2-Hexanamine-1,1,1,2,3,3-D6, (±)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/i2D3,5D2,6 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])CCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3-hexadeuteriohexan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.1581 g/mol |
| Mostrar más |