Learn More
Sulfato de (+/-)-2-aminoheptano, 99 %
Código de producto. 11362596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362596 100 g 100 g
11352596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08596.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6411-75-2
Fórmula molecular C14H36N2O4S
Peso molecular (g/mol) 328.512
Número MDL MFCD00050844
Clave InChI XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate
PubChem CID 44134533
Nombre IUPAC heptan-2-amina; ácido sulfúrico
SMILES CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Aminoheptane sulfate
Punto de fusión 289°C to 291°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3703311
Índice Merck 14,9802
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.51
Porcentaje de pureza 99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.